726672
(S)-(+)-2-Butanol
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol
About This Item
99%
Produtos recomendados
grau
produced by BASF
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5%
99%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Lim. expl.
9.8 %
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
99-100 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Chiral alcohols form a versatile class of chiral synthons, since they can be incorporated into the API structures directly as esters or ethers.