Documentos Principais
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
97%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.427,00
R$ 1.427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.427,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH2Cl)OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
4306747
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
densidade
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
chave InChI
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)