Documentos
256323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-α-Ethylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(C6H5)OH
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
2041556
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.520 (lit.)
pb
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Chiral building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup