densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 15 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
atividade óptica
[α]24/D +10°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
149-150 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
chave InChI
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.
- (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.
- (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Artigos
Chiral Alcohols