Documentos Principais
726346
Sigma-Aldrich
(R,S)-3-Benzyloxy-2-methylpropionaldehyde
≥95%
Sinônimo(s):
(R,S)-3-(Benzyloxy)-2-methylpropanal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
2504211
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(COCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(7-12)8-13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-7,10H,8-9H2,1H3
chave InChI
XYUPRHVYEKOWCD-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)