Documentos Principais
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-Benzylidene-D-threitol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane-4-methanol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.791,00
R$ 1.791,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.791,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.791,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
chave InChI
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)