Documentos Principais
723282
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-N-methylethylenediamine
97%
Sinônimo(s):
N-Boc-2-(Boc-methylamino)ethylamine, tert-Butyl N-[2-(Boc-amino)ethyl]-N-methylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
274.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
114-119 °C
grupo funcional
amine
carbamate
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
chave InChI
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)