Documentos Principais
709751
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylquinoxaline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
178.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
70-73 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7ClN2/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3
chave InChI
PXDLUYLWPJMGJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)