Documentos Principais
723053
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Sinônimo(s):
2-(6-Methoxy-2-pyridin-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13BN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
264.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
240-246 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
chave InChI
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)