Documentos Principais
723339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoropyridine
96%
Sinônimo(s):
4-Fluoro-2-bromopyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 581,00
R$ 581,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 581,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrFN
Número CAS:
Peso molecular:
175.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 581,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.537
densidade
1.699 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
chave InChI
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)