Documentos Principais
729388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloropyridine
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 751,00
R$ 751,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 751,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrClN
Número CAS:
Peso molecular:
192.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 751,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
87-91 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
chave InChI
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)