721980
Ethylene glycol solution
NMR reference standard, 80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
Formulário
solution
concentração
80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)