102466
Ethylene glycol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
15.3 %
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
pf
−13 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It has been used:
- As a carrier fluid during the fabrication of shear thickening fluid (composed of nanosized silica particles).
- To compose previtrification and vitrification solutions for the cryopreservation of mouse embryos.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A triagem bem-sucedida de alvos de medicamentos e descoberta de compostos-guia requer reagentes e suprimentos testados, adequados para o processo e de alto rendimento. Encontre as ferramentas certas para seus processos de biotecnologia, farmacêuticos e CRO, para triagem de moléculas pequenas e biológicos, além de testes de imunogenicidade robustos para segurança terapêutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.