Documentos Principais
721689
Sigma-Aldrich
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3-η)-1-phenyl-2-propenyl]-palladium
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.520,00
R$ 1.520,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.520,00
About This Item
Fórmula linear:
Pd(η5-C5H5)(η3-1-PhC3H4)
Número CAS:
Peso molecular:
288.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.520,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
45-47 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/C9H9.C5H5.Pd/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;1-2-4-5-3-1;/h2-8H,1H2;1-5H;
chave InChI
STDKYMKMBSTDJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
118.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)