Documentos
721344
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
72-76 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-8-14(5)9-7-10/h6H,7-9H2,1-5H3
chave InChI
SQMVRFXDBRYXFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester can be used as a substrate in the study of para-alkenylation reactions of toluene using thianthrene S-oxide and palladium catalyst.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
para-Selective arylation and alkenylation of monosubstituted arenes using thianthrene S-oxide as a transient mediator
Chen X, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56, 5058-5061 (2020)