Documentos Principais
720836
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Sinônimo(s):
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.501,00
R$ 1.501,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.501,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
175.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.501,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
pf
105-110 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
chave InChI
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)