Documentos Principais
666467
Sigma-Aldrich
5-Indolylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
5-Indoleboronic acid, Indole-5-boronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 461,00
R$ 461,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 461,00
About This Item
Fórmula linear:
(C8H6N)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
160.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 461,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
170-175 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10-12H
chave InChI
VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Aplicação
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Indole inhibitors of MMP-13 for arthritic disease treatment
  • Substituted pyrimidines acting as tubulin polymerization inhibitors
Reactant involved in Suzuki coupling reactions for synthesis of
  • Aryl- hetarylfurocoumarins
  • Aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
Reactant involved in:
  • Oxidative cross-coupling with mercaptoacetylenes
  • Trifluoromethylation
Substrate used in a rhodium-catalyzed 1,4-addition to unprotected maleimides.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 48, 4413-4413 (2007)
Haluk Dinçalp et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 202, 196-206 (2018-05-23)
Five isoindigo-based donor-acceptor-donor (D-A-D) type small molecules have been synthesized in order to investigate their intramolecular charge transfer characteristics. UV-vis absorption of these dyes exhibits a wide absorption band ranging from 300 to 650 nm with two distinct bands, giving the