Documentos Principais
685194
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
160.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
287-305 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
chave InChI
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant involved in:
  • Reactions with (cyanomethylphenyl)boronic acid
  • Synthesis of oligo-boronic acid receptors with improved structural and electronic properties
  • Syntesis of aminoalkoxybiphenylnitriles for use as histamine-3 receptor ligands
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)