Documentos Principais
720569
Sigma-Aldrich
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Sinônimo(s):
4-(2-Carboxy-(E)-ethenyl)benzeneboronic acid, 4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.638,00
R$ 1.638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.638,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BO4
Número CAS:
Peso molecular:
191.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
pf
187-193 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
chave InChI
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of nickel thiocyanate pyridylphenylpropenate polymeric complex
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)