pf
88-93 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OB(O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5BN2O2.H2O/c7-4(8)3-1-2-5-6-3;/h1-2,7-8H,(H,5,6);1H2
chave InChI
NXQCQMBEFQLICU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of receiver-amplifier, self-immolative dendrimers as potential platform for self-triggered multiple-release prodrugs
- Preparation of bifunctional water-soluble triazole-containing derivatives of ethyl(hydroxycamptothecin) via click chemistry and conjugation to monoclonal antibodies for anticancer therapy
- Intermediate for synthesis of oligo(ethylene glycol)-terminated alkanethiol amides useful for biosensors
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?