Documentos Principais
719625
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
142-147 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2nnco2
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
chave InChI
UGBVZNXXRZISHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)