Documentos Principais
678600
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiazole
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 484,00
R$ 484,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 484,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
214.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 484,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
39-43 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
chave InChI
DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)