Documentos
JRD0030
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H
chave InChI
SQCVGDMTHFQUKS-UHFFFAOYSA-N