71915
Sodium 1-propanethiolate
technical, ≥95% (RT)
Sinônimo(s):
1-Propanethiol sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (RT)
forma
crystals
cadeia de caracteres SMILES
CCCS[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges