Documentos Principais
718793
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H32N2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
371.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.510
p.e.
160-164 °C/2 mmHg
densidade
1.220 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cncn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h2,4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)