Documentos Principais
642541
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylthiazole
97%
Sinônimo(s):
(Thiazol-2-yl)tributylstannane, 2-(Tributylstannyl)-1,3-thiazole, 2-(Tributylstannyl)thiazole, 2-(Tributyltin)thiazole, Tributyl-2-thiazolylstannane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H29NSSn
Número CAS:
Peso molecular:
374.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5200 (lit.)
p.e.
307-309 °C (lit.)
densidade
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
chave InChI
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.[1]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)