Documentos Principais
718726
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Formyl-6-methylpyridine, 5-Formyl-2-picoline, 6-Methylnicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546
densidade
1.084 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
chave InChI
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)