Documentos Principais
63207
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥98%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (S)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
chave InChI
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Reactant involved in the synthesis of biologically activy molecules including:
  • CCR5 antagonists with anti-HIV-1 activity
  • Opioid receptor antagonists
  • Human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
  • Fatty acid oxidation inhibitors
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)