Documentos
718408
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3Si13C15N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
114-117 °C (lit.)
pf
8-11 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
chave InChI
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup