718114
Manganese(II) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.5 M in THF, density: 0.956 g/mL at 25 °C
Sinônimo(s):
Lithium tetrachloromanganate(II) solution, Lithium chloromanganate(II), Lithium manganese chloride, Manganese(II) chloride bis(lithium chloride) complex solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: manganese
reagent type: catalyst
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.956 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].Cl[Mn--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.Mn/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
VJOUQNFWQPCDPE-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Reactant for:
- Transmetalation reactions
- Nickel-imidazolium carbene-catalyzed coupling reactions
Reagent for the preparation of Rieke manganese
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup