Documentos
717649
Sigma-Aldrich
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BO4
Número CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
pf
166-170 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
chave InChI
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3