681482
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine
90%
Sinônimo(s):
Allyldimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.5046
densidade
0.913 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CC=C)c1ccccn1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-4-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11-10/h4-8H,1,9H2,2-3H3
chave InChI
WIRIPVDRZYVTCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)