717169
2-Keto-3-methylbutyric acid-3-d sodium salt hydrate
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
α-Keto-3-methyl-butyric acid-3-d sodium hydrate, α-Ketoisovaleric acid-3-d sodium salt hydrate, 2-Ketoisovaleric acid-3-d sodium salt hydrate, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-3-d sodium salt hydrate, Sodium α-Ketoisovalerate-3-d
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[2H]C(C)(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na.H2O/c1-3(2)4(6)5(7)8;;/h3H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1/i3D;;
chave InChI
PGCNKYBBFKQNIR-KIGHCJKZSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.