Documentos Principais
228575
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 520,00
R$ 520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 520,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
183.12
Beilstein:
2213134
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
183-186 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid was coupled to ionic liquid-immobilized o-phenylenediamine to form benzimidazole derivatives[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Kaushik Chanda et al.
ACS combinatorial science, 14(2), 115-123 (2012-01-24)
A novel and efficient diversity-oriented synthetic approach was employed to access the benzo[d]oxazol-5-yl-1H-benzo[d]imidazole on ionic liquid support, which helps to absorb microwave irradiation. In this paper, we successfully coupled 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid onto ionic liquid-immobilized o-phenylenediamine, which subsequently underwent an acid
Yuefei Ji et al.
Water research, 123, 249-257 (2017-07-04)
As promising in-situ chemical oxidation (ISCO) technologies, sulfate radical-based advanced oxidation processes (SR-AOPs) are applied in wastewater treatment and groundwater remediation in recent years. In this contribution, we report for the first time that, thermally activated persulfate oxidation of phenol