Documentos Principais
717126
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1H-indazole
97%
Sinônimo(s):
1H-Indazol-5-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
186-191 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4,10H,(H,8,9)
chave InChI
ZHDXWEPRYNHNDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)