Documentos Principais
699977
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzoxazole-2-thiol
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2(3H)-benzoxazolethione
Selecione um tamanho
1 G
R$ 687,00
R$ 687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 687,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrNOS
Número CAS:
Peso molecular:
230.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
280-284 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nc2cc(Br)ccc2o1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
chave InChI
YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)