Documentos Principais
711284
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
4-Bromo-5-formyl-1-methyl-1H-imidazole
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 809,00
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 809,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
189.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
87-92 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
chave InChI
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)