Documentos Principais
71613
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)-O-[2-(diglycolyl-amino)ethyl]heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
Azido-PEG-acid (n=8)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.145,00
R$ 4.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.145,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H42N4O12
Número CAS:
Peso molecular:
554.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (oligomer purity)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COCC(O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
chave InChI
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)