Documentos Principais
715689
Sigma-Aldrich
3-Furoyl chloride
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.869,00
R$ 1.869,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.869,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
130.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.869,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.501
pf
25-30 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
chave InChI
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
58.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)