Documentos Principais
715646
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(methylamino)piperidine
96%
Sinônimo(s):
3-(Methylamino)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.467
densidade
0.983 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • TRPV1 antagonists
  • Aminopiperidines as iNOS inhibitors
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)