Documentos Principais
533882
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentyne
98%
Sinônimo(s):
Isobutyl acetylene
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula linear:
CH≡CCH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.197,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
p.e.
61-62 °C (lit.)
densidade
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
chave InChI
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
24.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6