Documentos Principais
714976
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dimethylpentadienyl)ruthenium(II)
99%
Sinônimo(s):
Bis(η5-2,4-dimethylpentadienyl)ruthenium(II)
About This Item
Fórmula linear:
Ru(C7H11)2
Número CAS:
Peso molecular:
291.39
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or beads
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
91-93 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru].[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C7H11.Ru/c2*1-6(2)5-7(3)4;/h2*5H,1,3H2,2,4H3;
chave InChI
ZOLKMBFKHJHDCJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)