Documentos
O6000
Sigma-Aldrich
tert-Octylamine
95%
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
1732753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.46 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
137-143 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
chave InChI
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter