Documentos Principais
714798
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
(3-Bromophenyl)trimethylsilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13BrSi
Número CAS:
Peso molecular:
229.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.532
densidade
1.230 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
chave InChI
JXQZFRPARQBDKV-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)