Documentos Principais
761931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-m-terphenyl
Selecione um tamanho
1 G
R$ 470,00
R$ 470,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 470,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H13Br
Número CAS:
Peso molecular:
309.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 470,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
90-95 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
chave InChI
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)