Documentos Principais
714607
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6ClF3O
Número CAS:
Peso molecular:
210.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
chave InChI
VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)