Documentos Principais
714445
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
59-64 °C
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2
chave InChI
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)