CLS432001
Corning® CoolCell™ LX Cell Freezing Container
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple
Sinônimo(s):
cryovials
Selecione um tamanho
R$ 1.698,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.698,00
Em estoqueDetalhes
Produtos recomendados
Materiais
foamed PE
Características
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432001
técnica(s)
cryopreservation: suitable
A × Diâmetro
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
cor
purple
capacidade
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Descrição geral
- For 12 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Radially symmetric for uniform vial freezing.
- Numbered wells for easy sample identification.
- Beveled lid for secure gripping and easy opening.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)