Documentos Principais
714283
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinônimo(s):
L-Azidoalanine cyclohexylammonium salt, N3-Ala-OH CHA salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5N3O2 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (CE)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]/D +12.0±1.0°, c = 1 in methanol
composição
carbon, 49.9-51.0%
nitrogen, 25.6-26.7%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C3H5N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(7)8)5-6-4/h6H,1-5,7H2;2H,1H3,(H,7,8)/t;2-/m.0/s1
chave InChI
CGKQKHCXMKZFEF-WNQIDUERSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)