713732
6-Amino-2-cyanobenzothiazole
97%
Sinônimo(s):
2-Cyano-6-aminobenzothiazole, 6-Amino-2-benzothiazolecarbonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
forma
crystals
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3S/c9-4-8-11-6-2-1-5(10)3-7(6)12-8/h1-3H,10H2
chave InChI
ZOHSEULTWOYIMS-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves